Learn More
Sartorius™ Sartopore™ 2 SartoScale Polyethersulfone Membrane Flat Disc Capsules
Marca:  Sartorius™ 5445307GS--FF--M
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10073857
  • 61.96€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Autoclavable
PES
Sterile
0.25 in. Multiple Stepped Hose Barb
0.25 in. Multiple Stepped Hose Barb
Flat Disc Capsule
ISO 9001, USP Class VI, cGMP Standard
0.2 μm
17.3 m2
1Each
1 Each