Learn More
Sartorius Qualitative Grade 1290 Filter Papers
These qualitative filter papers are essentially used for analytical purposes and routine analyses, whenever no gravimetric analyses are required. They are wet-strengthened and can be used for pressure and vacuum filtration.
10.85€ - 56.80€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Particle Retention | 3 to 5μm |
Grado | 1290 |
Quantità | 100/Pk. |
Spessore (sistema metrico) | 0.21 mm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10002411
|
Sartorius
FT-3-208-240 |
240 mm |
56.80€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10736092
|
Sartorius
FT-3-208-125 |
125 mm |
17.95€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10397781
|
Sartorius
FT-3-208-090 |
90 mm |
10.85€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
10032361
|
Sartorius
FT-3-208-110 |
110 mm |
13.95€
pezzi 100 |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Descrizione
Made of refined pulp and cotton linters with an > 95% α-cellulose content. Ash content < 0,1% according to DIN 54370. Wet-strengthened.Specifica
Disc | |
1290 | |
0.21 mm |
3 to 5μm | |
100/Pk. |