Learn More
Sartorius Qualitative Grade 292 a Filter Papers
These filter papers are especially suitable for qualitative analyses that require a low ash content.
Marca:  Sartorius FT-3-215-240
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10260672
  • 65.50€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Pure cotton linters or cotton linters with refined pulp
  • No additives, such as wet-strengthening agents
Specifica
Specifica
Disc
97 sec.
100/Pk.
240 mm
4 to 7 μm
292 a
0.19 mm