Learn More
Sartorius Filtri a membrana CN
Combina una struttura di pori uniforme con portata e assorbimento elevati. I filtri a membrana in nitrato di cellulosa Sartorius sono perfetti per i kit diagnostici. I filtri non sterili, idrofili, con numerosi diametri e dimensioni dei pori, sono forniti in confezioni grandi per offrire un risparmio economico e di spazio.
Marca: Sartorius 11306--90------G
154.85 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24321" per avere il tuo prezzo promozionale.
Allerta:
I filtri in nitrato di cellulosa sono altamente infiammabili. Il punto di infiammabilità è circa 200 °C. Tenere sempre questi filtri separati utilizzando i dischi di carta protettiva forniti con i filtri stessi.
Descrizione
Combines uniform pore structure with high flow and adsorption rates. Sartorius Cellulose Nitrate Membrane Filters are excellently suited for diagnostic kits. Non-sterile, hydrophilic filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
- Cellulose nitrate filters combine high flow rates with high non-specific adsorption
- Defined particle retention and outstanding, reliable capture rates for microorganisms
- Very advantageous for diagnostic kits and compatible with aqueous solutions, hydrocarbons and several other organic solvents
- Filters have a uniform pore structure and are available in range of diameters and pore sizes
- Pore sizes: 0.45μm, 0.65μm, 0.8μm, 1.2μm, 3.0μm, 5μm and 8μm
- The larger pore sizes (8 μm, 5 μm, 3 μm) are useful for cell retention and prefiltering
- The 0.45 pore size is ideal for particle collection and filtration
- Diameters: 13, 25, 37, 47, 50, 90 and 100mm (0.5 to 3.9 in.)
- Ungridded filters can be sterilized via autoclave (wet) to 121°C, ethylene oxide or γ-irradiation to 25 kGy
- Box label specifies the type, quantity, diameter, pore size and lot number
Specifica
Sì (bagnato) | |
Bianco | |
Membrane Filter | |
Nitrato di cellulosa | |
0.45 μm | |
70 ml/min. | |
25/conf. | |
Membrane Filter |
2.4 bar | |
Single-use | |
Disc | |
Cellulose Nitrate | |
Non-sterile | |
Idrofilo | |
130 μm | |
90 mm |
Sicurezza e movimentazione
- X25 MEMBRANE NC 0,45µ DIA 90MM
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Solido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose