Learn More
Sartorius Filtri a membrana CN
Combina una struttura di pori uniforme con portata e assorbimento elevati. I filtri a membrana in nitrato di cellulosa Sartorius sono perfetti per i kit diagnostici. I filtri non sterili, idrofili, con numerosi diametri e dimensioni dei pori, sono forniti in confezioni grandi per offrire un risparmio economico e di spazio.
100.00€ - 520.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì (bagnato) |
---|---|
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Tipo di filtro | Membrane Filter |
Formato | Disc |
Allerta:
I filtri in nitrato di cellulosa sono altamente infiammabili. Il punto di infiammabilità è circa 200 °C. Tenere sempre questi filtri separati utilizzando i dischi di carta protettiva forniti con i filtri stessi.
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Portata | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Portata | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10303591
|
Sartorius
11301--13------N |
13 mm | 8 μm | 750 ml/min. | 100/conf. |
113.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10272221
|
Sartorius
11301--47------N |
47 mm | 8 μm | 750 ml/min. | 100/conf. |
202.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10068070
|
Sartorius
11303-100------G |
100 mm | 1.2 μm | 200 ml/min. | 25/conf. |
231.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10675051
|
Sartorius
11301--50------N |
50 mm | 8 μm | 750 ml/min. | 100/conf. |
207.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10383441
|
Sartorius
11303--25------N |
25 mm | 1.2 μm | 200 ml/min. | 100/conf. |
143.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10634751
|
Sartorius
11304--47------N |
47 mm | 0.8 μm | 200mL/min. | 100/conf. |
192.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10231651
|
Sartorius
11305--47------N |
47 mm | 0.65 μm | 130 ml/min. | 100/conf. |
192.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10262131
|
Sartorius
11304--25------N |
25 mm | 0.8 μm | 200 ml/min. | 100/conf. |
143.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10494261
|
Sartorius
11305--25------N |
25 mm | 0.65 μm | 130 ml/min. | 100/conf. |
143.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10333491
|
Sartorius
11306-100------G |
100 mm | 0.45 μm | 70 ml/min. | 25/conf. |
177.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10193891
|
Sartorius
11306--90------N |
90 mm | 0.45 μm | 70 ml/min. | 100/conf. |
520.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10567711
|
Sartorius
11306--25------N |
25 mm | 0.45 μm | 70 ml/min. | 100/conf. |
112.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10425401
|
Sartorius
11306--50------N |
50 mm | 0.45 μm | 70mL/min. | 100/conf. |
129.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10018070
|
Sartorius
11306--47------N |
47 mm | 0.45 μm | 70 ml/min. | 100/conf. | N/A | |||
12972661
|
Sartorius
11306--47------N |
47 mm | 0.45 μm | 70 ml/min. | 100/conf. |
341.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10008060
|
Sartorius
11306--90------G |
90 mm | 0.45 μm | 70 ml/min. | 25/conf. |
163.00€
pezzi 25 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10199130
|
Sartorius
11342--25------N |
25 mm | 5μ m | 570 ml/min. | 100/conf. |
180.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10508871
|
Sartorius
11304--50------N |
50 mm | 0.8 μm | 200 ml/min. | 100/conf. |
209.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10404651
|
Sartorius
11302--25------N |
25 mm | 3 μm | 430 ml/min. | 100/conf. |
143.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10211751
|
Sartorius
11302--47------N |
47 mm | 3 μm | 430 ml/min. | 100/conf. |
262.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Combines uniform pore structure with high flow and adsorption rates. Sartorius Cellulose Nitrate Membrane Filters are excellently suited for diagnostic kits. Non-sterile, hydrophilic filters in a variety of diameters and pore sizes are bulk-packed to save money and space.
- I filtri in nitrato di cellulosa combinano portate elevate con assorbenza elevata aspecifica
- Ritenzione delle particelle definita e tassi di cattura di microrganismi eccezionali e affidabili.
- Molto vantaggiosi per kit diagnostici e compatibili con soluzioni acquose, idrocarburi e numerosi altri solventi organici
- I filtri hanno una struttura porosa uniforme e sono disponibili in pori di vari diametri e dimensioni
- Dimensioni dei pori: 0.45 μm, 0.65 μm, 0.8 μm, 1.2 μm, 3.0 μm, 5 μm e 8 μm
- I pori con dimensioni maggiori (8 μm, 5 μm, 3 μm) sono utili alla ritenzione di cellule e alla pre-filtrazione
- I pori con dimensione pari a 0.45 sono ideali per la raccolta e la filtrazione delle particelle
- Diametri: 13, 25, 37, 47, 50, 90 e 100 mm (da 0.5 a 3.9 poll.)
- I filtri senza griglia possono essere sterilizzati mediante autoclave (umido) a 121°C, ossido di etilene o irradiazione γ a 25 kGy
- L'etichetta del contenitore specifica il tipo, la quantità, il diametro, la dimensione dei pori e il numero di lotto
Specifica
Sì (bagnato) | |
Single-use | |
Disc | |
Cellulose Nitrate | |
Idrofilo | |
Membrane Filter |
Bianco | |
Membrane Filter | |
Nitrato di cellulosa | |
Non-sterile | |
130 μm |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P230-Mantenere umido con .
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
- P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
- P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
- P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.