Learn More
Sartorius Cubis™ Essential Precision Balances
The right choice for users without complex operations who primarily want to perform ultra-precise weighing
Marca: Sartorius MSE623S-ED15
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.90000kg
Descrizione
Caratteristiche- Grande display Cubis MSE a cristalli liquidi ad alto contrasto
- Guida ai menu intuitiva con istruzioni passo-passo concise
- Tasti strutturati in modo semplice per una precisa attivazione delle funzioni
- Supporto software per il livellamento rapido
- Tecnologia con sistema di pesatura robusto e monolitico per risultati di misurazione affidabili
- Facile calibrazione con isoCAL (funzione di regolazione / calibrazione automatica interna)
- Ampi piatti di pesata rettangolari
- Interfacce dati: USB e RS232C; 3 porte opzionali disponibili come accessorio (Bluetooth, PS/2, RS232C)
- Scelta tra 13 bilance da laboratorio Cubis premium preconfigurate, incluse bilance semimicro, analitiche, di precisione e a elevata capacità
Protezioni anticorrente
- I modelli semimicro e analitico (14-559-000,001 , 002) includono protezioni anticorrente con elevata stabilità meccanica e agevoli e silenziose porte scorrevoli.
- Assenza di telaio per un facile accesso al piatto di pesata.
- Protezione dalle influenze elettrostatiche mediante un rivestimento conduttivo
Applicazioni
Conversione delle unità, funzione di calibrazione/regolazione automatica isoCAL, determinazione della densità (solo metodo a spinta idrostatica), calcoli, media, formulazione netto/totale, pesatura in percentuale, conteggio,
totalizzazione
Specifica
620 g | |
≤2 mg | |
Quadrato | |
≤1 sec. | |
140 mm |
1 mg | |
MSE623S-ED15 | |
≤0.7 mg | |
Precision Balance | |
140 mm |