Learn More
Sartorius Cubis™ MSA Analytical Balances
Top-of-the-line technology and information design for the ultimate solution in weighing. Sartorius Cubis™ MSA Analytical Balances offer the highest levels of safety and reliability, and can be customized to meet individual workflows and conditions. Readability = 0.1mg.
Marca: Sartorius MSA224S100DI
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Descrizione
Le bilance analitiche MSA fanno parte della serie di apparecchiature modulari Cubis, dotate di una cella di pesatura monolitica di 2 a generazione finemente lavorata per una maggiore precisione e una risposta estremamente veloce per ottenere risultati rapidi con eccellente ripetibilità. Cubis è la prima e unica bilancia che controlla, esegue e documenta automaticamente l'esatto livellamento. Possibilità di personalizzazione per soddisfare specifiche applicazioni di laboratorio e far fronte ai più severi requisiti oltre alla possibilità di scegliere il modulo di pesatura e la schermatura per permettere all'utente di effettuare esclusivamente un investimento mirato.
- Offre il massimo livello di sicurezza grazie ad un'affidabilità senza compromessi dei risultati di pesatura e alla conformità agli standard
- I tempi ridotti necessari per la pesatura si traducono in tempo guadagnato — per ogni singola misurazione
- Dotata di serie di Q-Level, la funzione di livellamento motorizzata automatica — offre un valido supporto per garantire sempre il livellamento della bilancia
- Dispone della funzione isoCAL, una funzione di regolazione/taratura completamente automatica
- Q-Pan: Riduce automaticamente gli errori di caricamento decentrato per una precisione ottimale della pesatura
- Interfacce quali: Bluetooth™ (wireless), RSC a 9 pin 232 con porta PS2 (per il collegamento di una tastiera o di uno scanner di codici a barre) o una porta RSC a 25 pin 232 aggiuntiva sono disponibili come opzione
- La schermatura e il piatto di pesata possono essere rapidamente e facilmente disassemblati e puliti senza comprometterne la stabilità
- Protezione da polvere e acqua
- Offre un'ampia selezione di accessori per maggiori opzioni
- Dimensioni piatto: 85 x 85 mm
- Tecnologia all'avanguardia con facilità di utilizzo e qualità del display eccezionali, in particolare per applicazioni complesse
- Touchscreen inclinabile e rimovibile con TFT a colori ad alta risoluzione per una riproduzione brillante di testo e grafici
- Include in dotazione standard interfacce di comunicazione USB, RSC a 25 pin 232 e Ethernet integrate e un lettore di schede SD integrato per la memorizzazione e il trasferimento dei dati
- Q-Guide: Nuova gestione delle attività/utenti con procedura guidata per un funzionamento e una programmazione semplici
- Sicurezza e affidabilità dei risultati garantita grazie all'Advanced Pharma Compliance mediante la gestione utenti/password, alla funzione di audit trail, ai messaggi di allarme e alle funzioni di promemoria
- Gli aggiornamenti e le funzioni aggiuntive completamente personalizzati consentono operazioni più rapide ed efficienti e ne migliorano l'affidabilità (Q-App)
- Le applicazioni includono: pesatura di base, pesatura in percentuale, calcolo della media (pesatura di animali), conversione unità di massa, conteggio, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione, pesatura di controllo, memoria seconda tara, identificatori profili (ID), calcoli, statistiche, funzioni temporizzate, profili Cubis (Q-App)
† In base al capitolo 41 della Farmacopea degli Stati uniti.
Specifica
Touch screen, pulsanti | |
0.2 mg | |
RS-232 25 Pin, RS232 9 Pin, USB, Ethernet, Bluetoot | |
0.1 mg | |
Automatico | |
<3 sec. | |
<±0.07 mg | |
±1 ppm/K | |
Da 41 a 104 °F | |
100 g | |
9.8 in. | |
24.9 cm | |
14.6 in. | |
37.1 cm | |
16.1 in. | |
3.3 in. | |
20.3 cm | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
15 W | |
50/60 Hz |
200 g | |
ISO, FDA/USP, GxP | |
TFT | |
Automatic Motorized Glass Draft Shield with Integr | |
<±0.2 mg | |
224S | |
120 mg | |
<1 sec. | |
Da 5 a 40 °C | |
Bilancia analitica | |
3.3 in. | |
8.5 cm | |
10.28 in. | |
26.1 cm | |
8 in. | |
41 cm | |
8.5 cm | |
100/240 V | |
1 A |