Learn More
Sartorius Cubis™ Ultra Micro Balances, 2.7S Weighing Mode with DM Draft Shield
Designed to weigh the smallest sample quantities and meet the highest requirements. Sartorius Cubis™ Ultra Micro Balances: 2.7S Weighing Module with DM Draft Shield includes an automatic/motorized glass shield for maximum safety and reliability.
Marca: Sartorius MSA2.7S-000-DM
Dettagli aggiuntivi : Peso : 8.00000kg
Descrizione
Bilance ad alta precisione progettate per pesare le più piccole quantità di campioni (inferiori a 10 mg) fino a 2.1 g per soddisfare i requisiti minimi di precisione della Farmacopea statunitense oltre alle normative più rigorose.
- Offre un livello eccezionale di sicurezza garantendo un'affidabilità senza pari dei risultati di pesatura e la conformità agli standard
- I tempi ridotti necessari per la pesatura si traducono in tempo guadagnato — per ogni singola misurazione
- La schermatura motorizzata, 100 % di vetro (DM), è perfetta per una gestione rapida e semplice di campioni di piccole dimensioni mentre la capacità di apprendimento intelligente consente l'adattamento a qualsiasi flusso di lavoro
- Offre una guida all'operatore quando è necessario il livellamento—Messaggi di testo interattivi (in tempo reale) guidano l'utente per un posizionamento rapido e corretto della livella, indicando il piede da ruotare e la relativa direzione
- Dispone della funzione isoCAL, una funzione di regolazione/taratura completamente automatica
- Interfacce, quali: Bluetooth™ (wireless), RSC a 9 pin 232 con porta PS2 (per il collegamento di una tastiera o di uno scanner di codici a barre) o una porta RSC a 25 pin 232 aggiuntiva sono disponibili come opzione
- La schermatura e il piatto di pesata possono essere rapidamente e facilmente disassemblati e puliti senza comprometterne la stabilità
- Protezione da polvere e acqua
- Offre un'ampia selezione di accessori per maggiori opzioni
- Dimensioni piatto: modelli DM, 20 mm (0.79 pollici)
- Tecnologia all'avanguardia con facilità di utilizzo e qualità del display eccezionali, in particolare per applicazioni complesse
- Touchscreen inclinabile e rimovibile con TFT a colori ad alta risoluzione per una riproduzione brillante di testo e grafici
- Include in dotazione standard interfacce di comunicazione USB, RSC a 25 pin 232 e Ethernet integrate e un lettore di schede SD integrato per la memorizzazione e il trasferimento dei dati
- Q-Guide: Nuova gestione delle attività/utenti con procedura guidata per un funzionamento e una programmazione semplici
- Sicurezza e affidabilità dei risultati garantita grazie all'Advanced Pharma Compliance mediante la gestione utenti/password, alla funzione di audit trail, ai messaggi di allarme e alle funzioni di promemoria
- Gli aggiornamenti e le funzioni aggiuntive completamente personalizzati consentono operazioni più rapide ed efficienti e ne migliorano l'affidabilità (Q-App)
- Le applicazioni includono: pesatura di base, pesatura in percentuale, calcolo della media (pesatura di animali), conversione unità di massa, conteggio, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione, pesatura di controllo, memoria seconda tara, identificatori profili (ID), calcoli, statistiche, funzioni temporizzate, profili Cubis (Q-App)
- Grande display grafico monocromatico ad alta risoluzione, inclinabile e rimovibile
- Funzionamento tramite tasti; azione corrispondente ad ogni singolo tasto e attivazione precisa delle funzioni
- Combina i controlli standard con azionamento mediante tasti e un'ampia gamma di caratteristiche prestazionali
- Include in dotazione standard interfacce di comunicazione USB, RSC a 25 pin 232 e Ethernet integrate e un lettore di schede SD integrato per la memorizzazione e il trasferimento dei dati
- Q-Guide: Nuova gestione delle attività/utenti con procedura guidata per un funzionamento e una programmazione semplici
- Sicurezza e affidabilità dei risultati garantita grazie all'Advanced Pharma Compliance mediante la gestione utenti/password, alla funzione di audit trail, ai messaggi di allarme e alle funzioni di promemoria
- Le applicazioni includono: pesatura di base, pesatura in percentuale, calcolo della media (pesatura di animali), conversione unità di massa, conteggio, formulazione, determinazione della densità, totalizzazione, pesatura di controllo, memoria seconda tara, identificatori profili (ID), calcoli, statistiche, funzioni temporizzate
- Grande display LCD ad alto contrasto con tasti disposti in modo chiaro per l’attivazione precisa delle funzioni
- Guida ai menu di facile comprensione con messaggi brevi
- Con USB integrata di serie e interfacce di comunicazione USB e RSC a 25 pin 232integrate
- Perfetta per pesature di massima precisione, con requisiti di applicazione/comunicazione meno complessi
- Applicazioni incluse: pesatura di base, pesatura in percentuale, media (pesatura di animali), conversione unità di massa, conteggio, formulazione netto/totale, determinazione della densità (solo metodo a spinta idrostatica), totalizzazione, calcoli
† In base al capitolo 41 della Farmacopea degli Stati uniti.
Specifica
Pulsanti | |
ISO, FDA/USP, GxP, USP31-NF26 | |
Color TFT | |
Grammi, chilogrammi, carati, libbre, once, once tr | |
Schermatura automatica rotonda in vetro | |
≤10 sec. | |
≤±0.00025 mg | |
≤7 sec. | |
Da 5 a 40 °C | |
Bilancia ultra-micro | |
24.9 cm | |
14.6 in. | |
37.1 cm | |
16.1 in. | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
7 W | |
50/60 Hz |
Interna, isoCAL | |
2.1 g | |
0.0001 mg | |
80% a 31 °C, 50% a 40 °C | |
Semiautomatico | |
Draft shield: DM (automatic, round, glass) | |
1 mg | |
Da 41 a 104 °F | |
1 g | |
9.8 in. | |
2 cm | |
2.75 in. | |
7 cm | |
41 cm | |
100/240 V | |
1 A |