Learn More
Sartorius Filtri a membrana quadrettati in nitrato di cellulosa sterili: 0.45 μm
Controllo di qualità nella filtrazione microbiologica. I filtri a membrana quadrettati sterili in nitrato di cellulosa Sartorius, da 0.45 μm sono membrane confezionate singolarmente con griglie colorate per conta delle colonie, test delle particelle e microscopia. La dimensione dei pori di 0.45 μm è conforme alle direttive ISO 7704. Possibilità di scelta tra due diametri e una varietà di combinazioni di colore filtro/griglia.
Marca: Sartorius 13006--50----ACR
864.50 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Descrizione
Ensure quality control in microbiological filtering. Sartorius Gridded Sterile Cellulose Nitrate Membrane Filters, 0.45μm are single-packed membranes with colored grids for colony counting, particle testing and microscopy. The 0.45μm pore size is made in accordance with ISO 7704. Choose from two diameters and quantities in a range of filter/grid color combinations.
Filtri sterili, confezionati singolarmente per un controllo di qualità rigoroso- Presterilizzati mediante irradiazione gamma a 25 kGray
- Pronti all'uso per risparmiare il tempo della preparazione
- Senza rischio di contaminare i filtri che rimangono nelle confezioni aperte
- Identificativo e numero di lotto del filtro stampati su ciascuna busta
- Prodotti conformemente agli standard ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 ed EN 12780
- Ogni membrana è controllata per garantire:
- Assenza di danni
- Posizionamento corretto per evitare che scivoli al di sotto del bordo
- Assenza di particelle
- Diciture leggibili su ogni busta
- Ritenzione delle particelle definita e tassi di recupero di microrganismi eccezionali e affidabili
- I filtri in nitrato di cellulosa (estere misto di cellulosa) coniugano alte portate e crescita delle colonie ottimale
- Le griglie di vari colori dividono l'area di filtrazione in quadrati e forniscono il miglior contrasto cromatico possibile
- Per una conta e un'identificazione delle colonie e delle particelle facili e affidabili
- Non influenzano la crescita di batteri e microcolonie
- I filtri da 0.45 μm sono prodotti conformemente agli standard ISO 7704
- Disponibili in diametri da 47 e 50 mm (1.9 o 2.0 poll.)
Specifica
Grigio | |
0.45 μm | |
Per conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia | |
Idrofilo | |
1,000/conf. | |
50 mm |
Nitrato di cellulosa | |
Sterile | |
Bianco | |
Sì | |
Traditional |
Sicurezza e movimentazione
- X1000 MBNE NC G/W 0,45µ 50MM ST grau/weiß, (VE=1000 Stck.)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose