Learn More
Sartorius Filtri a membrana quadrettati in nitrato di cellulosa sterili: 0.45 μm
Controllo di qualità nella filtrazione microbiologica. I filtri a membrana quadrettati sterili in nitrato di cellulosa Sartorius, da 0.45 μm sono membrane confezionate singolarmente con griglie colorate per conta delle colonie, test delle particelle e microscopia. La dimensione dei pori di 0.45 μm è conforme alle direttive ISO 7704. Possibilità di scelta tra due diametri e una varietà di combinazioni di colore filtro/griglia.
Marca: Sartorius 114H6--47----ACN
130.17 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21931" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03000kg
Descrizione
Ensure quality control in microbiological filtering. Sartorius Gridded Sterile Cellulose Nitrate Membrane Filters, 0.45μm are single-packed membranes with colored grids for colony counting, particle testing and microscopy. The 0.45μm pore size is made in accordance with ISO 7704. Choose from two diameters and quantities in a range of filter/grid color combinations.
Sterile, individually packaged filters for strict quality control- Pre-sterilized via gamma irradiation at 25kGray
- Ready-to-use to save preparatory time
- Avoids contamination of remaining filters in opened packs
- Filter identification and lot number are printed on each individual envelope
- Manufactured in accordance with ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 and EN 12780
- Each membrane is checked to ensure:
- It is not damaged in any way
- It is positioned correctly with no slippage under the edge seal
- It is free of particles
- Each envelope has readable lettering
- Defined particle retention and outstanding, reliable recovery rates for microorganisms
- Cellulose nitrate filters (mixed cellulose ester) combine high flow rates with optimal colony growth
- The various-colored grids divide the filtration area into squares and provide the best possible color contrast
- Enables easy and reliable counting and identification of colonies and particles
- Does not influence the growth of bacteria and micro-colonies
- 0.45μm filters are manufactured in accordance with ISO 7704 standards
- Available in 47 and 50mm (1.9 or 2.0 in.) diameters
Specifica
Bianco | |
0.45 μm | |
Per conta delle colonie; test di sterilità; conta delle particelle; microscopia | |
Idrofilo | |
100/conf. | |
47 mm |
Nitrato di cellulosa | |
Sterile | |
Nero | |
Sì | |
High Flow |
Sicurezza e movimentazione
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
Consigli di prudenza
- P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose