Learn More
Sartorius Hydrophobic Edged Nonsterile Cellulose Nitrate and Acetate Membrane Filters
The non-sterile membrane filters are made of cellulose nitrate (cellulose mixed ester), cellulose acetate or regenerated cellulose. They can be used for colony counting, particle testing and microscopy. Choose between gridded or non-gridded, membranes, either with or without hydrophobic edge.
Marca:  Sartorius 13101--47------N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Codice prodotto. 10717432
  • 209.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Hydrophobic edge membranes are used mainly for colony count and sterility testing of solutions containing substances with antibiotic characteristics. The hydrophobic edge avoids the penetration of any growth-inhibitory substance into the membrane clamp zone wherefrom it could not be rinsed out and the substance could inhibit microbial growth during incubation.
Membranes are available in three different materials:
  • Cellulose nitrate (cellulose ester), a material which assures effective retention with high flow rates and optimum colony growth
  • Cellulose acetate, a material which combines high flow rates and thermal stability with very low adsorption characteristics
  • Regenerated Cellulose, a material which combines excellent chemical and thermal stability with very low adsorption characteristics
Specifica
Specifica
White
8 μm
For colony count; sterility testing; particle count; microscopy
Hydrophobic
47 mm
Cellulose Nitrate
Non-sterile
Black
100/Pk.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P230-Mantenere umido con .
  • P243-Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P372-Rischio di esplosione in caso di incendio.
  • P375-Rischio di esplosione. Utilizzare i mezzi estinguenti a grande distanza.
  • P370+P380-Evacuare la zona in caso di incendio.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrogen in nitrocellulose