Descrizione
Application Examples: Clarification of protein solutions, Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) Test.
Specifica
Specifica
| Resistenza dell'aria | 145mbar |
| Colore | White |
| Tipo di filtro | Net Filter |
| Formato | Disc |
| Materiale | Borosilicate Glass Microfiber |
| Particle Retention | 0.7 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Critical analyses in which impurities can be washed out of the filter |
| Grado | MGF |
| Temperatura (sistema imperiale) max | 932°F |
| Vedi altri risultati |