Learn More
Sartorius Minisart™ Air Syringe Filters with Needle
For sterile venting and gas filtration, gamma-irradiatable PTFE membrane
Marca:  Sartorius 16596--------HNK
201.88 EUR valido fino al 2024-05-06
Usa il codice promo "21711" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 11720966
  • 274.00€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
For sterilization and removal of particles from air and other gasses.
  • Easy to use
  • Proven quality
  • Economical
  • 100 % tested during manufacture
  • Dia.: 15mm
  • 0.2μm
  • With needle
Specifica
Specifica
PTFE
Needle
15 mm
MBS
Syringe Filter