Learn More
Sartorius Filtro per siringa Minisart NML, sterile
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
155.00€ - 220.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Surfactant-free Cellulose Acetate |
Area di filtraggio | 6.2 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Preparation of aqueous liquids |
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) | 0.15 mL |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Colore | Metodo di sterilizzazione | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Colore | Metodo di sterilizzazione | Stile uscita | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11795745
|
Sartorius
17528----------K |
0.2 μm | Pink | Male Luer Lock |
179.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10509821
|
Sartorius
16534----------K |
0.2μ m | Blue | ETO-sterile | Luer Lock maschio |
220.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10076891
|
Sartorius
16534--------GUK |
0.2 μm | Blu | Gamma-sterile, individually packaged | Luer Lock maschio |
220.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10527401
|
Sartorius
17597----------K |
0.2μ m | Blue | ETO-sterile | Luer Slip maschio |
180.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11736035
|
Sartorius
16569----------K |
0.65 μm | Pink | ETO-sterile | Male Luer Lock |
155.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10009230
|
Sartorius
17598----------K |
0.45 μm | Giallo | ETO-sterile | Luer Slip maschio |
195.05€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11786953
|
Sartorius
16555--------GUK |
0.45 μm | Yellow | Gamma-sterile, individually packaged | Male Luer Lock |
179.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10109180
|
Sartorius
16555----------K |
0.45μ m | Yellow | ETO-sterile | Luer Lock maschio |
179.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 30-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10413131
|
Sartorius
16592----------K |
0.8 μm | Verde | ETO-sterile | Luer Lock maschio |
192.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11746035
|
Sartorius
16592--------GUK |
0.8 μm | Green | Gamma-sterile, individually packaged | Male Luer Lock |
155.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10189220
|
Sartorius
17593----------K |
1.2 μm | Rosso | ETO-sterile | Luer Lock maschio |
197.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10230891
|
Sartorius
17594----------K |
5μ m | Brown | ETO-sterile | Luer Lock maschio |
189.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Provides fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units. Sartorius Minisart™ NML Syringe Filters, Sterile eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system.
Filtrazione veloce e affidabile di volumi piccoli o medio, completi di unità di filtrazione pronte all'uso che eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio per la sostituzione del filtro e la pulizia del sistema di filtrazione. Queste unità consentono di risparmiare tempo e sono utili in numerose applicazioni: pulizia dei campioni, rimozione del particolato e filtrazione sterile.
- Pratiche e prontamente disponibili
- Facili da utilizzare
- Qualità collaudata
- Economiche
- Disponibili in una vasta gamma di tipologie
- Testate al 100% durante la produzione
Specifica
Single-use | |
6.2 cm2 | |
0.15 mL | |
Female Luer Lock |
Surfactant-free Cellulose Acetate | |
Preparation of aqueous liquids | |
Meta acrylate butadiene styrene polymerisate (MBS) | |
28 mm |