Learn More
Sartorius Filtro per siringa Minisart NML, sterile
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
Marca: Sartorius 17597----------K
115.65 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.36720kg
Descrizione
Provides fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units. Sartorius Minisart™ NML Syringe Filters, Sterile eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system.
Fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system. These labor saving units are used for a wide variety of applications: sample cleaning, particle removal, and sterile filtration.
- Handy and readily available
- Easy to use
- Proven quality
- Economical
- Available in a wide array of different types
- 100% tested during manufacture
Specifica
Blue | |
Acetato di cellulosa privo di tensioattivi (SFCA) | |
6.2 cm2 | |
0.15 mL | |
Female Luer Lock | |
50/Pk. | |
50°C | |
200 x 130 x 100 mm |
Sì | |
0.2μ m | |
Preparation of aqueous liquids | |
Meta acrylate butadiene styrene polymerisate (MBS) | |
Luer Slip maschio | |
ETO-sterile | |
Filtro per siringa, sterile | |
28 mm |