Learn More
Sartorius Filtri per siringa sterili Minisart™ NML
Codice prodotto. 10009230 Sfoglia Tutto Sartorius Prodotti
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.2 μm
0.45 μm
0.45μ m
0.65 μm
0.8 μm
1.2 μm
5μ m
Colore:
Blu
Blue
Brown
Giallo
Green
Pink
Rosso
Verde
Metodo di sterilizzazione:
ETO-sterile
Gamma-sterile, individually packaged
Stile uscita:
Luer Lock maschio
Luer Slip maschio
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Filtrazione rapida e affidabile di volumi piccoli e medi, completi di unità di filtrazione pronte all'uso. I filtri per siringa sterili Sartorius Minisart™ NML eliminano i tempi di preparazione necessari, ad esempio, per la sostituzione del filtro o per la pulizia del sistema di filtrazione.
Provides fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units. Sartorius Minisart™ NML Syringe Filters, Sterile eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system.
Fast and reliable filtration of small to medium volumes, complete with ready-to-connect filter units eliminate time consuming preparatory work, such as changing out the filter and cleaning the filtration system. These labor saving units are used for a wide variety of applications: sample cleaning, particle removal, and sterile filtration.
  • Handy and readily available
  • Facile da utilizzare
  • Qualità collaudata
  • Prodotto economico
  • Available in a wide array of different types
  • 100% tested during manufacture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Giallo
Monouso Sì
Tipo di filtro Syringe Filter
Da utilizzare con (apparecchiatura) Syringe
Materiale (membrana) SFCA
Dimensione del poro 0.45 μm
Volume del campione 1 to 200 mL
Sterilità Sterile
Area di filtraggio 6.2 cm2
Da utilizzare con (applicazione) Preparation of aqueous liquids
Volume conservato (dopo spurgo dell'aria) 0.15 ml
Materiale alloggiamento Metilmetacrilato-butadiene-stirene polimerizzato (MBS)
Stile ingresso Luer-Lock femmina
Stile uscita Luer Slip maschio
Quantità Confezione da 50
Metodo di sterilizzazione ETO-sterile
Temperature Range (Metric) 50 °C
Tipo Filtro per siringa NML
Volume (sistema metrico) 200 mL
Dimensioni (L x P x A) 200 x 130 x 100 mm
Diametro (sistema metrico) 28 mm