Learn More
Sartorius Bilance con carica dall’alto Practum™
Consistent readings with outstanding repeatability
Marke: Sartorius PRACTUM2102-1S
1687.14 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Weitere Details : Peso : 3.00000kg
Beinhaltet: Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, guida di applicazione
Beschreibung
Consistent readings with outstanding repeatability
Involucro dal design innovativo e robusta cella di pesatura per operazioni semplici. Eccellente connettività nel trasferimento dei risultati ai fogli di calcolo Microsoft™ Excel™ o alla stampante YDP40.
- Si pagano solo le caratteristiche effettivamente necessarie
- Risultati professionali con una bilancia di altissimo livello
- Letture coerenti con eccellente ripetibilità e protezione da sovraccarico per molti anni di affidabilità
- Il blocco supervisore impedisce modifiche involontarie alle impostazioni
- Trasferimento dati dalla bilancia a una stampante o a un computer facile e veloce con la tecnologia plug & play
- Schermatura resistente in grado di resistere a procedure di pesatura rigorose condotte da più utenti
- Possibilità di disassemblare completamente lo strumento per una pulizia ottimale
Specifiche
- Controllo del livello: indicatore di livello in vetro con bolla d'aria per la centratura
- Unità di peso: grammi, carati, chilogrammi, libbre, once, once troy, tael Taiwan, tael Singapore, tlt, grani, pennyweight, milligrammi, parti per libbra, tael Cina, carati, tola, baht, mesghal, Newton
- Protezione da manomissioni: blocco supervisore
- Selezione lingua: inglese, francese, spagnolo
- Serratura antifurto: serratura Kensington o di blocco con cavo o catena
- Pesata da sotto: sì
- Uscita: mini USB
- Alimentazione: 100-240°V (universale)
Applicazioni
Peso; densità; percentuale; pesatura di controllo, ritenuta del picco, conteggio; condizioni di instabilità
Spezifikation
DAkkS | |
2100 g | |
0.01 g | |
Adattatore universale, cavo dati USB, coperchio, g | |
± 0.03 g | |
2102 | |
3 sec. | |
Da 10 a 30 °C | |
2 anni | |
21.5 cm | |
12.6 in. | |
14.1 in. | |
6.8 libbre | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
2 W | |
50/60 Hz |
Mini USB | |
Display grafico a colori | |
Carati, grani, milligrammi, libbre, once, pennywei | |
Manuale | |
Oro, metallo pressofuso, acciaio inox | |
0.01 g | |
Da 50 a 86 °F | |
Bilancia di precisione | |
8.5 in. | |
18 cm | |
32 cm | |
36 cm | |
3.1 kg | |
100/240 V | |
0.2 A |