Learn More
Sartorius Quantitative Grade 393 Filter Papers
These filter papers are used for quantitative and gravimetric analyses as well as for pressure or vacuum filtration. They are made out of 100 % cotton linters with an α-cellulose content of > 98 % and are acid-washed to make the papers ashless and achieve high purity.
12.30€ - 305.00€
Specifica
Formato | Disc |
---|---|
Particle Retention | 1 to 2 μm |
Velocità di filtraggio | 250 sec. |
Grado | 393 |
Quantità | 100/Pk. |
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Codice colore | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15972880
|
Sartorius
FT-3-127-320 |
Purple | 320 mm |
305.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10710573
|
Sartorius
FT-3-127-240 |
Purple | 240 mm |
276.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10770403
|
Sartorius
FT-3-127-150 |
Purple | 150 mm |
59.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10760403
|
Sartorius
FT-3-127-090 |
Purple | 90 mm |
25.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10630373
|
Sartorius
FT-3-127-070 |
Purple | 70 mm |
16.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 21-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10240102
|
Sartorius
FT-3-127-185 |
Purple | 185 mm |
89.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10032311
|
Sartorius
FT-3-127-110 |
Purple | 110 mm |
35.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 17-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10215421
|
Sartorius
FT-3-127-125 |
Purple | 125 mm |
41.70€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10352262
|
Sartorius
FT-3-127-055 |
Yellow | 55 mm |
12.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Quantitative Grade 393 Filter Papers
Made of 100% cotton linters. Ash-free (ash content ≤ 0.01 % according to DIN 540370). Wet-strengthened. Color-coded box for easy selection.Specifica
Disc | |
250 sec. | |
100/Pk. |
1 to 2 μm | |
393 | |
0.18 mm |