Learn More
Sartorius Stedim Stainless-steel Syringe Filter Holder
Marca: Sartorius 16254
677.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Syringe Filter Holder is recommended for the filtration of volumes of up to about 100 ml.
- In-Line Filter Holder has been designed for in-Line filtration with a pressure of up to 20 bar using 47mm Filter.
Specifica
Hose nipples DN10 | |
Stainless Steel | |
13 cm2 | |
In-Line Stainless Steel Filter Holder |
Reusable | |
Non-sterile | |
20 bar | |
47 mm |