Learn More
Brady™ Scafftag™ Polypropylene Ladder Inserts
Inserts for use with the Laddertag™ System.
Marca:  Brady™ 806719
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Codice prodotto. 12932995
  • 23.00€ / 1 confezione
Spedizione stimata: 23-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Inserts for use with the Laddertag™ System.
Specifica
Specifica
Ladder Insert
Polypropylene
Inspection tagging
164 mm
10 Pk.
0.5 mm
50 mm
Black on Yellow, White on Green
Ladder inspection record
6.46 in.
10 Laddertag Inserts
-10°C to +90°C
1.97 in.