Learn More
Brady™ Scafftag™ Polypropylene MK1 Insert
Inserti per sistema Scafftag™
Marca: Brady™ 806759
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00100kg
Descrizione
- Inserts for use with the Scafftag™ System.
Specifica
MK1 Insert | |
Polypropylene | |
Inspection tagging | |
208 mm | |
1 Ea. | |
-10°C to +90°C | |
3.35 in. |
Black/White on Green/Yellow | |
ERECTION & INSPECTION RECORD | |
8.19 in. | |
50 Scafftag MK1 Inserts | |
14°F to +194°F | |
0.5 mm | |
85 mm |