Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Glass Single Reference Electrode
Codice prodotto. 10542113 Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Elettrolita di riferimento:
Ag/AgCl
Calomel
Hg/Hg2SO4
Diametro (sistema metrico) corpo:
10 mm
12 mm
Lunghezza (sistema metrico):
103 mm
120 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10542113
Marca: SI Analytics™ 1070029
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Especially useful for the separation of combination electrodes into separate measuring and reference electrodes. SI Analytics™ ScienceLine Glass Single Reference Electrode are for special applications and make complex applications even more reliable.
  • The combination of pure measuring electrodes for i.e. ion-selective measurements or special constructions with one reference electrode
  • Redox titrations with a constant pH value with glass electrodes as reference and redox single sensors as measuring electrode
  • Application of double-electrolyte electrodes for an optimal adaptation of reference electrolyte to the measuring media.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Ceramic Diaphragm
Materiale Vetro
Intervallo di pH 0 to 14
Tipo Reference Electrode
Elettrolita di riferimento Calomel
Intervallo di temperatura (sistema metrico) 5°C to 40°C
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm
Diametro (sistema metrico) corpo 12 mm