Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Ion Selective Electrode
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Parametro:
Bromide
Chloride
Copper
Iodide
Potassium
Sulfide
Intervallo di pH:
0 to 14
1 to 12
2 to 12
2 to 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- ScienceLine sensors for ammonia, sodium, oxygen, ion-selective indicator electrodes
- Also measure pH and temperature
Specifica
Specifica
| Intervallo di pH | 0 to 14 |
| Modello | I 60 |
| Elettrodo | Selective |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | 0°C to 80°C |
| Tipo | Ion Selective Electrode |
| Intervallo di misurazione | 0.006 to 127,000 mg/L |
| Parametro | Iodide |