Learn More
SI Analytics™ ScienceLine Micro pH Combination Electrode
Sfoglia Tutto SI Analytics Prodotti
Click to view available options
Tipi di connettore:
BNC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- ScienceLine micro electrode
- Spear tip
- Surface pH electrode
- Pt 1000 sensor
Specifica
Specifica
| Tipi di connettore | BNC |
| Diametro (sistema metrico) corpo | 12/5 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 40/130 mm |
| Materiale | Platinum |
| Modello | A 157 1M-BNC-ID |
| Intervallo di temperatura (sistema metrico) | -5°C to 100°C |
| Include | Sensor Cognition |
| Tipo | Combination Electrode |