Learn More
SI Analytics™ ScienceLine™ pH Electrode
SI Analytics™ ScienceLine™ pH Electrode is a metal and glass electrode with a Silamid™ reference system.
Marca:  SI Analytics™ 285103607
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.12000kg
Codice prodotto. 10089990
  • 194.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Reference system: Silamid™
  • Glass shaft
  • Ag 6280
Specifica
Specifica
Plug Head
pH Electrode
-5°C to +100°C
4 mm sensor
Glass Shaft
Sphere
120 mm
12 mm