Learn More
Bochem™ Scissors
Bochem™ Scissors with polypropylene handle is ideal for cutting tubes up to 10mm in diameter.
Marca:  Bochem™ 4252
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 15711416
  • 28.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Cuts tubes up to 10mm
  • Handle made of PP
  • Persistant metal handle
Specifica
Specifica
Polypropylene
125 mm
40 mm
Stainless Steel