Learn More
3M™ Nastro da imballaggio 3739
Il nastro 3739 è un prodotto di qualità per la chiusura di imballaggi in cartone.
Marca: 3M™ 7000095403
Dettagli aggiuntivi : Peso : 6.41500kg
Descrizione
- Il nastro 3739 è un prodotto di qualità per la chiusura di imballaggi in cartone|| Nastro da imballaggio affidabile per applicazioni di confezionamento medio-pesanti
- Elevata aderenza iniziale e resistenza al taglio sui pannelli in fibra
- Utilizzare per la chiusura a striscia singola di scatole di cartone
- Si comporta bene a tutte le temperature tipicamente riscontrate dai prodotti confezionati negli ambienti di spedizione e stoccaggio
- Il nastro resiste alle spaccature se sottoposto a manipolizioni difficili e assorbe gli urti
Specifica
Hot melt | |
Tape | |
66 m x 50 mm | |
2 in. |
Transparent | |
Tape | |
72.18 yd. |