Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA Hand Towels
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA Hand Towels have a clever C Fold design to prevent ripping and ensuring only single towels are dispensed each time.
188.00€ - 203.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12698845
|
Kimberly-Clark™
6810 |
250 x 330 mm |
203.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10311962
|
Kimberly-Clark™
6812 |
500 x 250 mm |
188.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 09-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Clever C Fold design to prevent ripping and ensuring only single towels are dispensed each time
- Made using our unique Airflex™ Technology
- Soft, strong and highly absorbent, even when wet
- Carries the European Ecolabel
Specifica
Scott Natura Hand Towel | |
2-ply |