Learn More
DWK Life Sciences Screw Neck Vial, ND13
ND13 Screw neck vials are used in many routine chromatography applications, which involve larger sample volumes.
11.80€ - 13.70€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 14.7 mm
Materiale Borosilicate Glass (5.1)
Volume (sistema metrico) 4 mL
Da utilizzare con (applicazione) High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
Autoclavabile Autoclavable
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Prezzo Quantità e disponibilità  
16626852
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
225665
Clear
13.70€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16636852
Vedere i documenti Dettagli della promozione
DWK Life Sciences
225666
Amber
11.80€
pezzi 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 06-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Chromatography vials can be distinguished based on size and finish (thread, crimp, snap). They come in clear and amber glass and with or without writing patch. The most common vial sizes for liquid chromatography vials are 12 x 32 mm as well as 15 x 45 mm. Depending on the resource, 12 x 32 mm vials will also be described as 1.5 mL, 1.8 mL or 2.0 mL vials.
  • Use solid top closures for long-term sample storage applications
  • Packed in re-closable, tamper-proof evident PP-boxes for protection against contamination during transportation and storage
  • Optional white ceramic writing patch and fill marks for easy labeling
Specifica
Specifica
14.7 mm
4 mL
Autoclavable
100
ND13
Borosilicate Glass (5.1)
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
54 mm
1 mm