missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SCYL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 12325-1-AP-20UL

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00010kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 16899973

  • 140.00€ / 20µL
Spedizione stimata: 22-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!


Descrizione

Descrizione

MAD2L1 is a component of the mitotic spindle assembly checkpoint that prevents the onset of anaphase until all chromosomes are properly aligned at the metaphase plate. MAD2L1 is related to the MAD2L2 gene located on chromosome 1. A MAD2 pseudogene has been mapped to chromosome 14.
Specifica

Specifica

SCYL2
Polyclonal
Unconjugated
SCYL2
CVAK104, KIAA1360, SCY1 like 2 (S. cerevisiae), SCY1 like protein 2, SCYL2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
213326, 314717, 55681
-20°C
Liquid
Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6P3W7, Q8CFE4
Scyl2
SCYL2 Fusion Protein Ag2988
20 μL
Primary
Mouse, Rat, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali