Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
Marca:  Cytiva SE211A-10-1.0
92.59 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21656" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.45360kg
Codice prodotto. 10437694
  • 97.98€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
PTFE
0.03 in.
4.8μL/ mm
0.03 in.
Spineless Comb
10
0.1 cm
0.48 cm
0.1 cm