Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
Marca:  Cytiva SE211A-15-1.0
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 10783657
  • 97.98€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
PTFE
0.03 in.
2.9μL/ mm
0.03 in.
Spineless Comb
15
0.1 cm
0.29 cm
0.1 cm