Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
Marca:  Cytiva SE211A-10-1.5
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00600kg
Codice prodotto. 11300482
  • 97.98€ / Pezzo
Spedizione stimata: 28-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
PTFE
0.05 in.
7.2μL/ mm
0.03 in.
Spineless Comb
10
0.15 cm
0.48 cm
0.1 cm