Learn More
Cytiva SE260/SE250 MiniVertical Electrophoresis System Replacement Parts: Spineless Combs
Marca:  Cytiva 80614023
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00300kg
Codice prodotto. 11350482
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Specifica
SE 250, SE 260 Mini Format Vertical Gel Electrophoresis Unit
PTFE
0.02 in.
9.5μL/ mm
0.03 in.
Spineless Comb
5
0.07 cm
1.3 cm
0.1 cm