Learn More
BRAND™ Sealing ring for Dessicator
Codice prodotto. p-8772026 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Descrizione:
Nominal size 200 mm
Nominal size 250 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10568471
Marca: BRAND™ 65824
Provides seal for dessicator applications
  • CR construction
  • For use with Dessicators
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
N. per confezione 1
Product Type Desiccator Sealing Ring
Descrizione Nominal size 250 mm
Materiale Chloroprene Rubber
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Desiccators