Learn More
3M™ Elmetto, ventilato, marchio CE
L'elmetto 3M™ SecureFit™ è dotato di un sistema per regolare il posizionamento e e di un sistema di sospensione a cricchetto a 4 punti, facilmente regolabile, che è caratterizzato dall'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion. Il nostro elmetto a visiera corta include un sensore 3M™ UVicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni UV ed è ora di sostituirlo.
Marca: 3M™ 7100175596
204.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.64960kg
Descrizione
- Protezione sicura e confortevole della testa contro i rischi associati alla caduta di piccoli oggetti, per uso industriale
- Il sistema di sospensione integra l'esclusiva tecnologia brevettata 3M™ Pressure Diffusion
- La bardatura a 4 punti consente a chi la indossa di personalizzare altezza e misura con diversi livelli di regolazione verticale
- Le prese d'aria consentono il flusso d'aria attraverso l'elmetto
- Le prese d'aria opzionali consentono il flusso d'aria attraverso l'elmetto
- Ispirato agli elmetti da arrampicata, con un design senza bordo, offre una visione chiara verso l'alto
- 3M™ Uvicator™ che segnala quando l'elmetto viene sovraesposto alle radiazioni ultraviolette (UV) ed è ora di sostituirlo
- È possibile aggiungere materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione.
- È anche possibile aggiungere materiale rifrangente 3M™ Scotchlite™ per migliorare la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione
- Approvato per la deformazione laterale (LD)
- Approvato per la deformazione laterale
Specifica
Orange | |
ABS | |
4-point Ratchet |
Construction, Forestry, Oil, and Gas | |
Safety Helmet | |
Ventilated |