Learn More
Selenium standard solution, for AAS, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Codice prodotto. p-220872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 10695832
Marca: Thermo Scientific Acros 196281000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7782-49-2 | Se | 78.97 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for atomic adsorption spectroscopy
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Selenium standard solution
Nota nome 1 mg/ml Se in 10% HCl
Imballaggio Plastic bottle
CAS 7782-49-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Densità 4.81
Forma fisica Solution
Formula molecolare Se
Concentrazione 995 to 1005 μg/mL of Se in 10% HCl (20°C)
Numero MDL MFCD00134090 MFCD00011224
Indice di Merck 14, 8431
Solubilità Soluble in water
InChI Key BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Se]
IUPAC Name selenium
Molecular Weight (g/mol) 78.97
PubChem CID 6326970
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:27568
Peso formulazione 78.96
Grado AAS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Selenium standard solution, 1 mg/ml Se in 10% HCl
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.