Learn More
Brady™ Etichette in poliestere autolaminante per applicazioni criogeniche
Il poliestere autolaminante (B-461) è una pellicola trasparente con zona stampabile bianca opaca, ideale per l’etichettatura di cavi, l’identificazione in laboratorio o l’etichettatura generale nei casi in cui è necessario proteggere la scritta e l’eventuale grafica.
Marca:  Brady™ 173902
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09500kg
Codice prodotto. 17888444
  • 76.10€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 30-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Buona resistenza alle sbavature, resistenza ai solventi e alle temperature estreme
  • Temperatura di utilizzo da -196 a 110°C (da -320 a 230°F)
  • Fornito in formato autolaminante con zona bianca stampabile a trasferimento termico e sovralamina traslucida per proteggere il testo
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Specifica
Autoclavable
Permanent Acrylic
Clear, White
Die-cut
Single-side Printable
Labels
Component and Equipment Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
No
Rectangle
-196°C to +110°C
0.048 mm
1.5 in.
88.9 mm
25.4 mm
38.1 mm
ASTM D 1000
None
Matte
Polyester
Thermal Transfer
Non-sterile
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
250 Labels
-321°F to +230°F
0.0019 in.
1.5 x 3.5 in.
3.5 in.
1 in.
0.6 in.
15.24 mm