Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 40 in. or wider is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
2600.00€ - 4400.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance |
Tipo di chiusura | Self-seal |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17758157
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4040SS |
40 in. | 40 in. |
2600.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17768157
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4048SS |
40 in. | 48 in. |
2910.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17788157
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4060SS |
40 in. | 60 in. |
3145.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17798157
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4072SS |
40 in. | 72 in. |
4400.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17728167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4242SS |
42 in. | 42 in. |
2610.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17748167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4244SS |
42 in. | 44 in. |
2675.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17778167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4450SS |
44 in. | 50 in. |
2830.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17798167
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4848SS |
48 in. | 48 in. |
2780.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17718177
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4850SS |
48 in. | 50 in. |
2830.00€
pezzi 125 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17738177
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A4864SS |
48 in. | 64 in. |
2605.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17768177
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A5054SS |
50 in. | 54 in. |
2605.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavable | |
Self-seal | |
Single-use | |
Pharmaceutical Equipment and Components | |
Tyvek | |
Yes | |
Up to 125°C |
Certificate of Conformance | |
White | |
Steam Sterilization | |
Steam Sterilization Indicator | |
Non-sterile | |
Up to 250°F | |
5.30 mil |