Learn More
Keystone Cleanroom Products Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide
The Self-Sealing 1422A Tyvek™ Autoclave Bag with Steam Indicator, 7 to 12 in. wide is designed for the steam sterilization of pharmaceutical equipment change parts. These bags are closed via the convenient and robust self-sealing closure system.
2010.00€ - 3590.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Certificazione/Conformità | Certificate of Conformance |
Tipo di chiusura | Self-seal |
Colore | White |
Monouso | Single-use |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Lunghezza (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17797917
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0707SS |
7 in. | 7 in. |
2010.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17717927
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0709SS |
7 in. | 9 in. |
2050.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17747927
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0713SS |
7 in. | 13 in. |
2110.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17777927
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0811SS |
8 in. | 11 in. |
2265.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17707937
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0815SS |
8 in. | 15 in. |
2360.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17717937
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A0820SS |
8 in. | 20 in. |
2425.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17747937
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A09-512SS |
9.5 in. | 12 in. |
2130.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17787937
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1015SS |
10 in. | 15 in. |
2350.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17707947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1018SS |
10 in. | 18 in. |
2390.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17727947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1020SS |
10 in. | 20 in. |
2390.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17737947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1022SS |
10 in. | 22 in. |
2425.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17757947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1024SS |
10 in. | 24 in. |
2515.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17797947
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1030SS |
10 in. | 30 in. |
3045.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17717957
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1048SS |
10 in. | 48 in. |
3520.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17727957
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1056SS |
10 in. | 56 in. |
3590.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17747957
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1062SS |
10 in. | 62 in. |
3580.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17797957
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1212SS |
12 in. | 12 in. |
2360.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17717967
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1214SS |
12 in. | 14 in. |
2375.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17747967
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1216SS |
12 in. | 16 in. |
2390.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17787967
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1218SS |
12 in. | 18 in. |
2405.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17707977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1220SS |
12 in. | 20 in. |
2420.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17727977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1222SS |
12 in. | 22 in. |
2420.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17747977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1224SS |
12 in. | 24 in. |
2545.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17777977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1228SS |
12 in. | 28 in. |
2585.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17797977
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1230SS |
12 in. | 30 in. |
2610.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17727987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1232SS |
12 in. | 32 in. |
2645.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17737987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1234SS |
12 in. | 34 in. |
2675.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17757987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1236SS |
12 in. | 36 in. |
2770.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17777987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1240SS |
12 in. | 40 in. |
2835.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17797987
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1242SS |
12 in. | 42 in. |
2860.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17717997
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1246SS |
12 in. | 46 in. |
2925.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17737997
|
Keystone Cleanroom Products
BGT2A1248SS |
12 in. | 48 in. |
2990.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Designed for steam sterilization
- Tyvek™ on both sides for maximum breathability during sterilization
- Integrated steam indicator
- Recommended for sterilization of pharmaceutical equipment
- Manufactured and packaged in controlled cleanroom environment
- Eliminates need to cut material and the use of autoclave tape
- Self-sealing closure is fast and consistent for equipment preparation area
- Creates secondary level of protection during aseptic presentation of equipment
- Resists tearing and punctures
- Superior microbial barrier
- Certificates of conformance sent with shipment
Specifica
Autoclavable | |
Self-seal | |
Single-use | |
Pharmaceutical Equipment and Components | |
Tyvek | |
Yes | |
Up to 125°C |
Certificate of Conformance | |
White | |
Steam Sterilization | |
Steam Sterilization Indicator | |
Non-sterile | |
Up to 250°F | |
5.30 mil |