Learn More
Fisherbrand™ Blotter semi-secco - PROMO
Le carte per blotting semisecche offrono un trasferimento rapido per il blotting di DNA, RNA e proteine, in genere tra 15 e 30 min. Si possono utilizzare per tutti i tipi di blotting: Western, Southern e Northern tramite procedure di tampone e impostazione senza complicazioni.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 12357297
  • 595.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 29-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Trasferimenti economici grazie ai volumi di tampone molto ridotti
  • Coperchio a vite
  • I gel con spessore da 0.25 a 10 mm possono essere sottoposti a blotting
  • Dispersione uniforme del calore
  • Elettrodi a lunga durata (comprendenti anodo rivestito in platino e catodo in acciaio inox)
Specifica
Specifica
Volume tampone: 5 ml
100 x 100 mm
0.25 e 10 mm
16 cm
16 cm
7 cm
Carta per blotting semisecca - Mini
1 blot (80 x 85 mm)
6.2 in
6.2 in
2.7 in