missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Semperguard Comfort™
Click to view available options
Medium
Descrizione
- Extremely comfortable to wear
- Powder free
- Textured fingertips
- Rolled cuff
- Suitable for areas subject to HACCP standards
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III |
Coating Material | Liscio all'interno, dita testurizzate all'esterno |
Colore | Blu |
Monouso | Sì |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Size | Medium |
Spessore (sistema metrico) | 0.2 mm |
Vedi altri risultati |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'