Learn More
SemperIt™ Guanti in lattice non talcati con rivestimento interno Semperguard™
Manufactured from high quality soft latex film. Semperit™ Semperguard™ Latex Innercoated (IC) Powder-Free Gloves are available in lightly powdered and powder-free styles.
Marca: SemperIt™ 3000001290
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.51750kg
Descrizione
- Manufactured from high quality soft latex film and available in lightly powdered and powder-free styles
- Lightly powdered or powder-free
- Microroughened outer surface offeres better grip
- Powder-free gloves have a synthetic inner coating for ease of donning
- Ambidextrous
- Rolled cuff
Specifica
CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III | |
Natural | |
Ambidestri | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
Adatto per il contatto con gli alimenti | |
1000/Pk. | |
240 mm |
Liscio all'interno, testurizzato all'esterno | |
Sì | |
Rubber | |
Small, 6, 7 | |
0.24 mm | |
0.14 mm | |
18/14 MPa |