Learn More
SemperIt™ Guanti in lattice non talcati con rivestimento interno Semperguard™
Manufactured from high quality soft latex film. Semperit™ Semperguard™ Latex Innercoated (IC) Powder-Free Gloves are available in lightly powdered and powder-free styles.
Marca: SemperIt™ 3000001292
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.62100kg
Descrizione
- Manufactured from high quality soft latex film and available in lightly powdered and powder-free styles
- Lightly powdered or powder-free
- Microroughened outer surface offeres better grip
- Powder-free gloves have a synthetic inner coating for ease of donning
- Ambidextrous
- Rolled cuff
Specifica
CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III | |
Naturale | |
Ambidestri | |
Powder Free | |
Non-sterile | |
Adatto per il contatto con gli alimenti | |
Conf. da 100 | |
240 mm |
Liscio all'interno, testurizzato all'esterno | |
Sì | |
Gomma | |
Large | |
0.24 mm | |
Arrotolato | |
18/14 MPa |