Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Comfort Semperguard™
Click to view available options
Large
Descrizione
- Extremely comfortable to wear. Powder free. Textured fingertips and a rolled cuff, suitable for areas subject to HACCP standards.
- Length 240mm, 0.2mm thick.
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III |
Coating Material | Liscio all'interno, dita testurizzate all'esterno |
Colore | Blu |
Monouso | Sì |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Powder Free |
Size | Large |
Sterilità | Non-sterile |