Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Semperguard™ Nitrile Xenon
23.92 EUR valido fino al 2024-04-30
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21673" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Grande, 8, 9
Medio, 7, 8
Piccolo, 6, 7
X-Large, 9, 10
Descrizione
- Guanti protettivi CE di categoria I per rischi minimi
- Dispositivi medicali di Classe I CE
- Guanti monouso morbidi e leggeri, estremamente comodi per la massima sensibilità al tatto
- Delicati sulla pelle: Privi di ftalati/ammorbidenti e proteine allergeniche del lattice
- Elegante colore bianco
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
- Nella pratica confezione grande (200 guanti S, M, L e 180 guanti XL) per ottimizzare la logistica
ul> - Maggiore durata di una confezione - intervalli di sostituzione meno frequenti sul luogo di lavoro
- Riduzione della logistica di magazzino: costi di distribuzione ridotti grazie a intervalli più lunghi
- Meno materiale di imballaggio, meno rifiuti di imballaggio
Specifica
Certificazione/Conformità | CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di categoria III |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Non talcati |
Size | Grande, 8, 9 |
Spessore (sistema imperiale) | 3.9 mil |
Spessore (sistema metrico) | 0.1 mm |
Stile polso guanto | Arrotolato |