Learn More
SemperIt™ Guanti protettivi in nitrile Xpert Semperguard™
Provides excellent chemical resistance to skin irritants. Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert Protective Gloves offers higher elasticity than latex, higher puncture resistance, and outstanding resistance against oils and fats.
Marca:  SemperIt™ 3000001627
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.58000kg
Codice prodotto. 12455050
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Protects against chemical splashing and in the processing of fatty foods. Provides excellent chemical resistance to skin irritants.
  • Manufactured from high quality soft blue nitrile film
  • Textured outer surface for better grip especially in wet conditions
  • Ambidextrous fit with rolled cuff
Specifica
Specifica
CE Classe I, EN 420, EN 374, EN 455, DPI di Categoria III
Sì
Sì
Powder Free
0.26 mm
100 x 10 cartons
18/14 MPa
Blu
Ambidestri
Nitrile
Small, 6, 7
Arrotolato
1000/Pk.
240 mm