Learn More
SemperIt™ Semperguard™ Semperplus™ Nitrile Protective Gloves
Catalog Number 12623265
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Large (9)
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Use Semperguard™ Semperplus™ Nitrile Protective Gloves for supreme protection when handling chemicals. The green gloves are flock lined with cotton and covered externally with a diamond pattern.
  • Extra length for higher safety (270-285 mm)
  • Extra wall thickness
  • Straight edge cuff style
  • Green
Certificazione/Conformità CE, EN 420, EN 374, EN 388, PPE Category III
Coating Material Diamond pattern outside
Colore Green
Monouso Reusable
Latex Free Yes
Materiale Nitrile
Size Large, 9
Spessore (sistema metrico) 0.38 mm
Stile polso guanto Straight
Rivestimento interno Flock lined with Cotton
Lunghezza (sistema metrico) 330 mm
Afficher plus Afficher moins