Learn More
SemperIt™ Semperguard™ SemperStar™ Vinyl Protective Gloves
Catalog Number 12546766
Click to view available options
Large (9)
Certificazione/Conformità CE, EN 420, EN 374, EN 388, PPE Category III
Colore Violet
Monouso Reusable
Finitura esterna Structured
Materiale Vinyl
Size Large, 9
Spessore (sistema metrico) 0.6 mm
Da utilizzare con (applicazione) Working with chemicals, work safety, printing houses, forestry, gardening, household
Stile polso guanto Waved
Rivestimento interno Flock lined with Cotton
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm