Learn More
Semperit™ Guanti in nitrile Semperguard™
Click to view available options
Size:
Piccolo
Medio
Grande
Descrizione
- Guanti in nitrile nero con eccellente elasticità
- Particolarmente adatti per applicazioni front-end nel settore della ristorazione, dell'estetica e body art
- Grazie alla doppia etichettatura, soddisfano anche i requisiti medici previsti per il settore di tatuaggi e piercing
- Privi di ftalati/plastificanti e proteine allergeniche del lattice
- Il polsino arrotolato consente di indossarli con facilità
- Comoda scatola dispenser contenente 100 guanti ambidestri
- Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I
- Testati e certificati in base alla direttiva 1935/2004 - adatti per il contatto con alimenti
Specifica
Certificazione/Conformità | Conformità agli standard EN 420, EN 374, EN455 |
Classificazione | Guanti protettivi CE di categoria III per rischi complessi, guanti per esame CE di classe I |
Colore | Nero |
Monouso | Sì |
Finitura esterna | Dita testurizzate |
Grado | Certificato in conformità a VO 1935/2004 - adatti al contatto con gli alimenti |
Hand | Ambidestri |
Latex Free | Sì |
Materiale | Nitrile |
Powdered | Non talcati |